Paracetamol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4'-Hydroxyacetanilid, 4-Acetamidophenol, Acetaminophen, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, Paracetamolum, APAP, Ethansäure(4-hydroxyphenyl)amid, N-Acetyl-4-aminophenol
OR3962-5KG OR3962-1KG OR3962-250G
APOSOR3962-5KGEA 574 EUR
APOSOR3962-5KG APOSOR3962-1KG APOSOR3962-250G
Paracetamol 98%
Paracetamol
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Dichte: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002328
CAS-Nummer: 103-90-2
EINECS: 203-157-5