3-Chlor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlor-2-methylbenzolsulfochlorid, 3-Chlor-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Chlor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid
OR3972-10G OR3972-100G OR3972-25G
APOSOR3972-10GEA 30.6 EUR
APOSOR3972-10G APOSOR3972-100G APOSOR3972-25G
3-Chlor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
3-Chlor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Molecular Weight: 225.09
Schmelzpunkt: 69…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052198
CAS-Nummer: 80563-86-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable