3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR3976-5G
APOSOR3976-5GEA 194 EUR
APOSOR3976-5G
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure 97%
3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₄BNO₃
Molecular Weight: 219.0500 g/mol
Schmelzpunkt: 113…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115685
CAS-Nummer: 723281-53-6