3-(Butylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Butylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(n-Butylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Butylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR3980-5G
APOSOR3980-5GEA
156
EUR
APOSOR3980-5G
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₃ Molecular Weight: 221,06 g/mol Schmelzpunkt: 216…224 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115691 CAS-Nummer: 397843-70-8 |