(2-Nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
OR3988-100G
OR3988-25G
APOSOR3988-100GEA
48
EUR
APOSOR3988-100G
APOSOR3988-25G
(2-Nitrophenyl)essigsäure
(2-Nitrophenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄NO₂)CH₂COOH Schmelzpunkt: 137…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007190 CAS-Nummer: 3740-52-1 EINECS: 223-128-0 |