2-Bromo-6-chlorophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR399002-1G OR399002-5G
APOSOR399002-1GEA 21.9 EUR
APOSOR399002-1G APOSOR399002-5G
2-Bromo-6-chlorophenol
2-Bromo-6-chlorophenol
Formel: C₆H₄BrClO
Molecular Weight: 207.46 g/mol
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907875
CAS-Nummer: 2040-88-2