3-Bromo-4-methoxyphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR399010-100G OR399010-25G OR399010-5G
APOSOR399010-100GEA 0 EUR
APOSOR399010-100G APOSOR399010-25G APOSOR399010-5G
3-Bromo-4-methoxyphenol 98%
3-Bromo-4-methoxyphenol
Formel: C7H7BrO2
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11054143
CAS-Nummer: 17332-12-6