3-Brom-5-methoxyphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Brom-3-hydroxy-5-methoxybenzol, 3-Brom-5-hydroxyanisol
OR399011-250MG
OR399011-1G
OR399011-5G
APOSOR399011-250MGEA
56.7
EUR
APOSOR399011-250MG
APOSOR399011-1G
APOSOR399011-5G
3-Brom-5-methoxyphenol 97%
3-Brom-5-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ Molecular Weight: 203.04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12405420 CAS-Nummer: 855400-66-7 |