2-Chlor-p-kresol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlor-4-hydroxytoluol, 1-Chlor-2-hydroxy-5-methylbenzol, 2-Chlor-4-methylphenol
OR399012-10G
APOSOR399012-10GEA 80 EUR
APOSOR399012-10G
2-Chlor-p-kresol 97%
2-Chlor-p-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 196 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070639
CAS-Nummer: 6640-27-3
UN: 2669
ADR: 6.1,II