4-Brom-2-chloranisol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-2-chloro-1-methoxybenzene
OR399021-25G
APOSOR399021-25GEA
65.4
EUR
APOSOR399021-25G
4-Brom-2-chloranisol
4-Brom-2-chloranisol
Formel:
C₇H₆BrClO Molecular Weight: 221,4789 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128076 CAS-Nummer: 50638-47-6 |