2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate
OR3999-1G OR3999-5G
APOSOR3999-1GEA 78.3 EUR
APOSOR3999-1G APOSOR3999-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
Formel: C₁₂H₁₅BO₄
Molecular Weight: 234,0561 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659932
CAS-Nummer: 850567-60-1