2,6-Dichlor-3-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR39999-5G
APOSOR39999-5GEA
58
EUR
APOSOR39999-5G
2,6-Dichlor-3-nitrobenzoesäure 98%
2,6-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₃Cl₂NO₄ Molecular Weight: 236,0100 g/mol Schmelzpunkt: 152…158 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075422 CAS-Nummer: 55775-97-8 |