3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40-1G
OR40-250MG
APOSOR40-1GEA
154
EUR
APOSOR40-1G
APOSOR40-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 204.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02091527 CAS-Nummer: 154257-70-2 |