4-Mercaptobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40005-1G OR40005-250MG
APOSOR40005-1GEA 190 EUR
APOSOR40005-1G APOSOR40005-250MG
4-Mercaptobenzonitril
4-Mercaptobenzonitril
Formel: C₇H₅NS
Siedepunkt: 118…119 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 48…51 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00272354
CAS-Nummer: 36801-01-1