7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR400051-1G OR400051-250MG
APOSOR400051-1GEA 277 EUR
APOSOR400051-1G APOSOR400051-250MG
7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Formel: C₈H₅BrO₂
Molecular Weight: 213,0300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03160589
CAS-Nummer: 519018-52-1