2-Methoxy-5-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR400055-1G OR400055-5G
APOSOR400055-1GEA 69.6 EUR
APOSOR400055-1G APOSOR400055-5G
2-Methoxy-5-nitrobenzonitril
2-Methoxy-5-nitrobenzonitril
Formel: C₈H₆N₂O₃
Molecular Weight: 178.1448 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035891
CAS-Nummer: 10496-75-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable