5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR400057-1G OR400057-5G OR400057-25G
APOSOR400057-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400057-1G APOSOR400057-5G APOSOR400057-25G
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇IO₂
Schmelzpunkt: 140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04128999
CAS-Nummer: 42298-41-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR