5,6-Dihydroxyindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR40006-1G
OR40006-5G
APOSOR40006-1GEA
92.8
EUR
APOSOR40006-1G
APOSOR40006-5G
5,6-Dihydroxyindole 98%
5,6-Dihydroxyindole
Formel:
C₈H₇NO₂ Molecular Weight: 149,149 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798933 CAS-Nummer: 3131-52-0 EINECS: 412-130-9 |