2-Brom-6-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR400083-25G
APOSOR400083-25GEA 151 EUR
APOSOR400083-25G
2-Brom-6-methoxybenzoesäure
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800732
CAS-Nummer: 31786-45-5