2-Brom-3-chlorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR400100-5G
APOSOR400100-5GEA 88.6 EUR
APOSOR400100-5G
2-Brom-3-chlorbenzaldehyd
2-Bromo-3-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrClO
Molecular Weight: 219,4600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699536
CAS-Nummer: 74073-40-8