4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR400118-5G
APOSOR400118-5GEA 60.9 EUR
APOSOR400118-5G
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂
Molecular Weight: 201.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16987757
CAS-Nummer: 102169-44-8