4-Brom-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR400141-25G
APOSOR400141-25GEA 126 EUR
APOSOR400141-25G
4-Brom-3-nitrobenzaldehyd
4-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
Molecular Weight: 230.02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204031
CAS-Nummer: 163596-75-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable