4-Iod-2-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Iodo-1-methoxy-2-nitrobenzene
OR400184-5G
APOSOR400184-5GEA 97.3 EUR
APOSOR400184-5G
4-Iod-2-nitroanisol
4-Iod-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆INO₃
Molecular Weight: 279,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060933
CAS-Nummer: 52692-09-8