3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400210-1G OR400210-5G OR400210-25G
APOSOR400210-1GEA 88.6 EUR
APOSOR400210-1G APOSOR400210-5G APOSOR400210-25G
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyd 97%
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,1455 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08703367
CAS-Nummer: 80410-57-7