4-Ethinylbenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400230-1G
OR400230-25G
OR400230-5G
APOSOR400230-1GEA
34.8
EUR
APOSOR400230-1G
APOSOR400230-25G
APOSOR400230-5G
4-Ethinylbenzoesäure 95%
4-Ethynylbenzoic acid
Formel:
C₉H₆O₂ Molecular Weight: 146.1400 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00168819 CAS-Nummer: 10602-00-3 |