3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40040-1G OR40040-5G
APOSOR40040-1GEA 0 EUR
APOSOR40040-1G APOSOR40040-5G
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Formel: C₉H₁₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861760
CAS-Nummer: 91188-15-7