2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40041-25G OR40041-5G
APOSOR40041-25GEA 0 EUR
APOSOR40041-25G APOSOR40041-5G
2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol 98%
2-(Hydroxymethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Schmelzpunkt: 59…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004626
CAS-Nummer: 612-14-6
EINECS: 210-293-9