4-Iod-3-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Iodo-4-methoxy-2-nitrobenzene
OR400414-25G OR400414-5G
APOSOR400414-25GEA 85.7 EUR
APOSOR400414-25G APOSOR400414-5G
4-Iod-3-nitroanisol
4-Iod-3-nitroanisol
Formel: C₇H₆INO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024195
CAS-Nummer: 58755-70-7