Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoate
OR40042-1G OR40042-5G OR40042-25G
APOSOR40042-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40042-1G APOSOR40042-5G APOSOR40042-25G
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formel: C₉H₉NO₆
Molecular Weight: 227,18 g/mol
Schmelzpunkt: 159…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203667
CAS-Nummer: 42590-00-1