3-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR400468-1G
OR400468-250MG
APOSOR400468-1GEA
26.1
EUR
APOSOR400468-1G
APOSOR400468-250MG
3-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure 99%
3-Chlor-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08277278 CAS-Nummer: 179898-50-1 |