3-(Benzyloxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Benzyloxybenzaldehyde
OR400472-25G
OR400472-5G
APOSOR400472-25GEA
60.9
EUR
APOSOR400472-25G
APOSOR400472-5G
3-(Benzyloxy)benzaldehyd 98%
3-(Benzyloxy)benzaldehyd
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molecular Weight: 212,25 g/mol Schmelzpunkt: 55…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003367 CAS-Nummer: 1700-37-4 |