3-(Benzyloxy)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Benzyloxybenzoic acid
OR400474-5G
APOSOR400474-5GEA 63.8 EUR
APOSOR400474-5G
3-(Benzyloxy)benzoesäure
3-(Benzyloxy)benzoesäure
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molecular Weight: 228,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00527901
CAS-Nummer: 69026-14-8