2-Chlor-5-methylpyrazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40049-1G OR40049-250MG
APOSOR40049-1GEA 172 EUR
APOSOR40049-1G APOSOR40049-250MG
2-Chlor-5-methylpyrazin 97%
2-Chloro-5-methylpyrazine
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128,5600 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00055039
CAS-Nummer: 59303-10-5