2-Brom-3-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400521-1G OR400521-5G OR400521-10G
APOSOR400521-1GEA 37.7 EUR
APOSOR400521-1G APOSOR400521-5G APOSOR400521-10G
2-Brom-3-nitrobenzaldehyd
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrNO₃
Molecular Weight: 230,0200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15527595
CAS-Nummer: 90407-21-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III