3-(Dimethylamino)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR400573-500G
APOSOR400573-500GEA
82.8
EUR
APOSOR400573-500G
3-(Dimethylamino)benzoesäure
3-(Dimethylamino)benzoesäure
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002497 CAS-Nummer: 99-64-9 |