2,4,6-Trimethoxybenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400585-1G OR400585-5G OR400585-10G
APOSOR400585-1GEA 46.4 EUR
APOSOR400585-1G APOSOR400585-5G APOSOR400585-10G
2,4,6-Trimethoxybenzylalkohol 95%
2,4,6-Trimethoxybenzylalkohol
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 198.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060356
CAS-Nummer: 61040-78-6