Methyl-4-iod-3-methoxybenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-iodo-3-methoxybenzoate
OR400591-1G OR400591-5G OR400591-250MG
APOSOR400591-1GEA 46.4 EUR
APOSOR400591-1G APOSOR400591-5G APOSOR400591-250MG
Methyl-4-iod-3-methoxybenzoat 98%
Methyl-4-iod-3-methoxybenzoat
Formel: C₉H₉IO₃
Molecular Weight: 292.0704 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203960
CAS-Nummer: 35387-92-9