2-Phenylethylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Phenethylboronic acid
OR4006-1G
OR4006-5G
APOSOR4006-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4006-1G
APOSOR4006-5G
2-Phenylethylboronsäure
2-Phenylethylboronic acid
Formel:
C₈H₁₁BO₂ Molecular Weight: 149.98 g/mol Schmelzpunkt: 82…84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631226 CAS-Nummer: 34420-17-2 |