4-Brom-2-nitrobenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR400603-1G OR400603-5G OR400603-10G
APOSOR400603-1GEA 56.7 EUR
APOSOR400603-1G APOSOR400603-5G APOSOR400603-10G
4-Brom-2-nitrobenzonitril 98%
4-Brom-2-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00087225
CAS-Nummer: 79603-03-5