4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
OR400618-1G OR400618-25G OR400618-5G
APOSOR400618-1GEA 66.7 EUR
APOSOR400618-1G APOSOR400618-25G APOSOR400618-5G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
Molecular Weight: 294,93 g/mol
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07779494
CAS-Nummer: 82420-34-6
UN: 3261
ADR: 8,III