2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40063-1G OR40063-5G OR40063-25G
APOSOR40063-1GEA 33.5 EUR
APOSOR40063-1G APOSOR40063-5G APOSOR40063-25G
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formel: C₉H₉NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690068
CAS-Nummer: 85743-02-8