8-Aminocaprylsäure 97+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR40066-10G OR40066-5G
APOSOR40066-10GEA 186 EUR
APOSOR40066-10G APOSOR40066-5G
8-Aminocaprylsäure 97+%
8-Aminocaprylsäure
Formel: C₈H₁₇NO₂
Schmelzpunkt: 194…196 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008245
CAS-Nummer: 1002-57-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR