3-Chlorsalicylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400661-1G
OR400661-25G
OR400661-5G
APOSOR400661-1GEA
21.9
EUR
APOSOR400661-1G
APOSOR400661-25G
APOSOR400661-5G
3-Chlorsalicylsäure 97%
3-Chlorsalicylsäure
Formel:
C₇H₅ClO₃ Molecular Weight: 172,57 g/mol Schmelzpunkt: 184…186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010390 CAS-Nummer: 1829-32-9 EINECS: 217-379-5 |