(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerin
OR40067-100G
OR40067-25G
OR40067-5G
APOSOR40067-100GEA
143
EUR
APOSOR40067-100G
APOSOR40067-25G
APOSOR40067-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel:
C₆H₁₂O₃ Molecular Weight: 132.16 g/mol Siedepunkt: 82…83 °C/14mmHg Dichte: 1.07 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 80 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00063239 CAS-Nummer: 22323-82-6 EINECS: 244-910-8 Merck Index: 12,05232 |