2,6-Dibromopyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR40072-25G
APOSOR40072-25GEA 105 EUR
APOSOR40072-25G
2,6-Dibromopyrazine
2,6-Dibromopyrazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
Molecular Weight: 237,882 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD08061601
CAS-Nummer: 23229-25-6