2-Amino-5-ethoxypyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Ethoxypyrazin-2-amine
OR40077-1G OR40077-250MG
APOSOR40077-1GEA 339 EUR
APOSOR40077-1G APOSOR40077-250MG
2-Amino-5-ethoxypyrazin
2-Amino-5-ethoxypyrazine
Formel: C₆H₉N₃O
Molecular Weight: 139.1600 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09909690
CAS-Nummer: 647843-58-1