2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400771-1G
OR400771-5G
APOSOR400771-1GEA
30.6
EUR
APOSOR400771-1G
APOSOR400771-5G
2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
2-Bromo-5-iodobenzonitrile
Formel:
C₇H₃BrIN Molecular Weight: 307.91 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025663 CAS-Nummer: 1252046-13-1 |