(S)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole-1,1-dioxide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c][1,2,3]oxathiazole 1,1-dioxide
OR400820-1G OR400820-250MG OR400820-5G
APOSOR400820-1GEA 36.4 EUR
APOSOR400820-1G APOSOR400820-250MG APOSOR400820-5G
(S)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole-1,1-dioxide 95%
(S)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole-1,1-dioxide
Formel: C₅H₉NO₃S
Molecular Weight: 163,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22123262
CAS-Nummer: 132635-95-1