6-Brom-2,4-dichlorchinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR400856-5G
APOSOR400856-5GEA 78.3 EUR
APOSOR400856-5G
6-Brom-2,4-dichlorchinazolin
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formel: C₈H₃BrCl₂N₂
Molecular Weight: 277,93 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09744007
CAS-Nummer: 102393-82-8