2-Methoxy-3-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400879-1G
OR400879-250MG
APOSOR400879-1GEA
39.3
EUR
APOSOR400879-1G
APOSOR400879-250MG
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid 95%
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016522 CAS-Nummer: 26507-91-5 |